accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONO

CAS RN 7496-02-8

IUPAC Nombre: 6-nitrochrysene
Sinónimos: 6-nitrochrysene
Peso molecular (g/mol): 273.29
Fórmula molecular: C18H11NO2
InChi Key: UAWLTQJFZUYROA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados