CAS RN 74681-68-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress Hoechst S 769121
MedChemExpress Hoechst S 769121 (Nuclear yellow) exhibits excitation/emission maxima ~335/495 nm when bound to DNA.