CAS RN 74571-90-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de Metoxi Adrenalina, TRC
CAS: 74571-90-7 Fórmula molecular: C10H16ClNO3 Peso molecular (g/mol): 233.69 Sinónimo: 4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride,4-[1-Methoxy-2-(methylamino)ethyl]pyrocatechol Hydrochloride,4-(α-Methoxy-β-methylaminoethyl)pyrocatechol Hydrochloride Nombre IUPAC: 4-[1-metaxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol; Cloruro SMILES: OC1=C(O)C=C(C(OC)CNC)C=C1.Cl