CAS RN 74567-01-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Dihidro Ivermectina (mezcla de diastereomeros) (>90%), TRC
CAS: 74567-01-4 Fórmula molecular: C48 H76 O14 Peso molecular (g/mol): 877.11 Sinónimo: Avermectin A1a, 5-O-demethyl-3,4,22,23-tetrahydro- SMILES: CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(C)C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2