accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClClClCl(?)

CAS RN 74472-52-9

IUPAC Nombre: 2,2',3,4,4',5,6,6'-octachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,2',3,4,4',5,6,6'-octachloro-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 429.75
Fórmula molecular: C12H2Cl8
InChi Key: JDZUWXRNKHXZFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(C(Cl)=C1)C1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados