CAS RN 744266-99-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Propanoato de metil 3-(metil(pentil)amino, TRC
CAS: 744266-99-7 Fórmula molecular: C10H21NO2 Peso molecular (g/mol): 187.28 Sinónimo: Ibandronate Sodium in-House Impurity, N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine Methyl Ester Nombre IUPAC: metil-3-[metil(pentil)amino]propanoato SMILES: CCCCCN(C)CCC(=O)OC