accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNONONCH3Cl

CAS RN 74409-52-2

IUPAC Nombre: 1-(3-chloropropyl)-3,7-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Sinónimos: 1-(3-chloropropyl)-3,7-dimethylpurine-2,6-dione
Peso molecular (g/mol): 256.69
Fórmula molecular: C10H13ClN4O2
InChi Key: JMOWKXFNJSTXBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=NC2=C1C(=O)N(CCCCl)C(=O)N2C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados