CAS RN 74292-94-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Leucina-1-13C, TRC
CAS: 74292-94-7 Fórmula molecular: C5 13C H13 N O2 Peso molecular (g/mol): 132.17 Sinónimo: L-[1-13C]Leucine,[1-13C]Leucine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-4-ácido metil(113C)pentanoico SMILES: Cc(C)C[C@H](N)[13C](=O)O