accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSOOHNOHNNH3CCH3N

CAS RN 74222-97-2

IUPAC Nombre: methyl 2-({[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoyl]amino}sulfonyl)benzoate
Sinónimos: sulfometuron methyl
Peso molecular (g/mol): 364.38
Fórmula molecular: C15H16N4O5S
InChi Key: ZDXMLEQEMNLCQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC1=NC(C)=CC(C)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados