accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONHN

CAS RN 74214-62-3

IUPAC Nombre: ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Sinónimos: ethyl 9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 240.26
Fórmula molecular: C14H12N2O2
InChi Key: KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados