CAS RN 74211-28-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenil 2-Acetamido-2-desoxi-4-O-(Beta-D-galactopiranosil)-Beta-D-glucopiranósido, TRC
CAS: 74211-28-2 Fórmula molecular: C20 H28 N2 O13 Peso molecular (g/mol): 504.44 Nombre IUPAC: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-nitrofenoxi)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxioxan-3-il]acetamida SMILES: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]