CAS RN 742075-09-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (5alfa,6beta)-4,5-epoxi-6-[[(2E)-3-(3-furanil)-1-oxo-2-propenil]metilamino]-14-hidroxi-3-metoximorfinan-17-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.