CAS RN 74183-55-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3Z)-17-DesacetilNorgestimato, TRC
Fórmula molecular: C21 H29 N O2 Peso molecular (g/mol): 327.46