CAS RN 74103-06-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Ketorolac, TRC
CAS: 74103-06-3 Fórmula molecular: C15 H13 N O3 Peso molecular (g/mol): 255.27 Sinónimo: 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-,1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (±)-,5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid,(±)-Ketorolac,Acular LS,Keromin,Ketorolac,RS 37619,Sprix,Sukerin Nombre IUPAC: 5-benzoilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ácido carboxílico SMILES: OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3