accessibility menu, dialog, popup

UserName

OBrBr

CAS RN 74003-55-7

IUPAC Nombre: 3,4-dibromobenzaldehyde
Sinónimos: 3,4-dibromobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 263.92
Fórmula molecular: C7H4Br2O
InChi Key: UTYRZXNEFUYFCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados