CAS RN 73978-41-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,4-Diamino-6-(hidroximetil)pteridina Clorhidrato, TRC
CAS: 73978-41-3 Fórmula molecular: C7 H8 N6 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 228.64 Sinónimo: (2,4-Diaminopteridin-6-yl)methanol Hydrochloride,Methotrexate Imp. A (EP) as Hydrochloride Nombre IUPAC: (2,4-diaminopteridina-6-il)metanol; Cloruro SMILES: Cl.Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
2
Clorhidrato de (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.