CAS RN 7388-58-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Palmítico Metilamida, TRC
CAS: 7388-58-1 Fórmula molecular: C17H35NO Peso molecular (g/mol): 269.47 Sinónimo: N-Methyl-hexadecanamide,N-Methylhexadecanamide,N-Methylpalmitamide Nombre IUPAC: N-metilhexadecanamida SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC