CAS RN 7379-51-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,5-Dimetil-4-(metiltio)fenol, TRC
CAS: 7379-51-3 Fórmula molecular: C9 H12 O S Peso molecular (g/mol): 168.26 Sinónimo: 3,5-Dimethyl-4-(methylthio)phenol,3,5-Dimethyl-4-methylsulfanylphenol,4-Methylsulfanyl-3,5-dimethylphenol Nombre IUPAC: 3,5-dimetil-4-metilsulfanilfenol SMILES: CSc1c(C)cc(O)cc1C