CAS RN 73738-06-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Primidone-d5, TRC
CAS: 73738-06-4 Fórmula molecular: C12 2H5 H9 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 223.28 Sinónimo: 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-(ethyl-d5)dihydro-5-phenyl- (9CI),Primidone-d5,Primidone-D5 (ethyl-D5),5-(Ethyl-d5)-5-phenyldihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione,2-Desoxyphenobarbital-d5 Nombre IUPAC: 5-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-5-fenil-1,3-diazinano-4,6-diona SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(C(=O)NCNC1=O)c2ccccc2
2
Primidona-d5 (etil-d5), CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.