accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClH3COO(S)H3CNH2OHH3COO(R)H3CNH2OHHH

CAS RN 7361-31-1

IUPAC Nombre: dihydrogen methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate dichloride
Sinónimos: dihydrogen methyl (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate dichloride
Peso molecular (g/mol): 491.41
Fórmula molecular: C22H32Cl2N2O6
InChi Key: LBSDGCNTBFGZKY-VPLDNDRNSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@](C)(N)CC1=CC=C(O)C=C1.COC(=O)[C@@](C)(N)CC1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados