CAS RN 7356-60-7
IUPAC Nombre:
pyridine-3-carboximidamide hydrochloridyl
Sinónimos:
pyridine-3-carboximidamide hydrochloridyl
Peso molecular (g/mol):
156.59
Fórmula molecular:
C6H7ClN3
InChi Key:
SCYPVJVMZZPCFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Cl].NC(=N)C1=CC=CN=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de 3-amidinopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7356-60-7 Fórmula molecular: C6H8ClN3 Peso molecular (g/mol): 157.601 Número MDL: MFCD00054326 Clave InChI: MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: nicotinimidamide hydrochloride,3-amidinopyridine hydrochloride,pyridine-3-carboximidamide hydrochloride,nicotinamidine hydrochloride,3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride,nicotinamidine, hydrochloride,pyridine-3-carbonamidine hydrochloride,pyridine-3-carboxamidine hydrochloride,3-pyridinecarboxamidine hydrochloride,pyridine-3-carboximidamide hcl PubChem CID: 202042 Nombre IUPAC: Piridina-3-carboximidamida; clorhidrato SMILES: C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl