accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NFF

CAS RN 732306-31-9

IUPAC Nombre: 3,5-difluoropyridin-2-amine
Sinónimos: 3,5-difluoropyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol): 130.1
Fórmula molecular: C5H4F2N2
InChi Key: JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC=C(F)C=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados