CAS RN 7320-51-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metildibenzofurano, TRC
CAS: 7320-51-6 Fórmula molecular: C13 H10 O Peso molecular (g/mol): 182.22 Sinónimo: 2-Methyldibenzofuran,2-Methyldiphenylene oxide Nombre IUPAC: 2-metildibenzofurano SMILES: Cc1ccc2oc3ccccc3c2c1