CAS RN 73193-62-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2,2-Trifluoro-1-(3-hidroxipiperidina-1-il)etano-1-one (>90%), TRC
CAS: 73193-62-1 Fórmula molecular: C7H10F3NO2 Peso molecular (g/mol): 197.16 Nombre IUPAC: 2,2,2-trifluoro-1-(3-hidroxipiperidina-1-il)etanona SMILES: OC1CCCN(C1)C(=O)C(F)(F)F