accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(S)OHNNOOOO

CAS RN 7300-59-6

IUPAC Nombre: (2S)-2-azaniumyl-4-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butanoate
Sinónimos: (2S)-2-ammonio-4-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butanoate
Peso molecular (g/mol): 267.24
Fórmula molecular: C11H13N3O5
InChi Key: WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
SMILES: [NH3+][C@@H](CCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados