CAS RN 729612-62-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[(2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-propen-1-il]-4-fluorobencenometanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-propen-1-il]-4-fluorobencenometanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[(2E)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-propen-1-il]-4-fluorobencenometanamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.