CAS RN 72956-44-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Desmetil Carvedilol, TRC
CAS: 72956-44-6 Fórmula molecular: C23H24N2O4 Peso molecular (g/mol): 392.45 Sinónimo: Phenol, 2-[2-[[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-,2-[2-[[3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]phenol,BM 14242,Desmethylcarvedilol,O-Desmethylcarvedilol SMILES: OC(CNCCOc1ccccc1O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23