CAS RN 72886-42-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 3-Mercaptobenzoato, ~85%, TRC
CAS: 72886-42-1 Fórmula molecular: C8 H8 O2 S Peso molecular (g/mol): 168.21 Nombre IUPAC: metil 3-sulfanilbenzoato SMILES: COC(=O)c1cccc(S)c1