CAS RN 72822-03-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pergolido Sulfona, TRC
CAS: 72822-03-8 Fórmula molecular: C19 H26 N2 O2 S Peso molecular (g/mol): 346.49 Nombre IUPAC: (6aR,9R,10aR)-9-(metilsulfonilmetil)-7-propil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina SMILES: CCCN1C[C@H](CS(=O)(=O)C)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34