CAS RN 72786-12-0
IUPAC Nombre:
hydrogen {[(2R,4S,7R)-6,11-dimethyl-6,11-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹²,¹⁶]hexadeca-1(16),9,12,14-tetraen-4-yl]sulfamoyl}dimethylamine chloride
Sinónimos:
mesulergine
Peso molecular (g/mol):
398.95
Fórmula molecular:
C18H27ClN4O2S
InChi Key:
HANSYUJEPWNHIM-IVMONYBCSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CN(C)S(=O)(=O)N[C@H]1C[C@H]2[C@@H](CC3=CN(C)C4=CC=CC2=C34)N(C)C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Mesulergine hydrochloride
CAS: 72786-12-0 Fórmula molecular: C18H27ClN4O2S