accessibility menu, dialog, popup

UserName

NN

CAS RN 72692-99-0

IUPAC Nombre: 3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Sinónimos: 3-(pyrrol-1-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 144.18
Fórmula molecular: C9H8N2
InChi Key: SPFWVEKHAJYTGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CN(C=C1)C1=CN=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados