accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOHO

CAS RN 72679-02-8

IUPAC Nombre: 3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoic acid
Sinónimos: 3-(benzoylsulfanyl)-2-methylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 224.27
Fórmula molecular: C11H12O3S
InChi Key: BCAYPPFBOJCRPN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CSC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados