CAS RN 72668-27-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
m-Fosfato de Cumenilo, TRC
CAS: 72668-27-0 Fórmula molecular: C27 H33 O4 P Peso molecular (g/mol): 452.52 Sinónimo: m-Cumenyl phosphate (7CI),Tris(3-isopropylphenyl) phosphate,Tris(m-isopropylphenyl) phosphate,Phenol, 3-(1-methylethyl)-, phosphate (3:1) (9CI),PIP (3:1) Nombre IUPAC: Tris(3-isopropilfenilo) fosfato SMILES: CC(C)c1cccc(OP(=O)(Oc2cccc(c2)C(C)C)Oc3cccc(c3)C(C)C)c1