CAS RN 72619-32-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Haloxifo Éster Metílico, TRC
CAS: 72619-32-0 Fórmula molecular: C16 H13 Cl F3 N O4 Peso molecular (g/mol): 375.73 Sinónimo: Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, methyl ester, (R)-,(R)-Haloxyfop methyl ester,(R)-Haloxyfop-methyl,DE 535,Edge,Eloge,Gallant super,Haloxyfop-P-methyl,Haloxyfop-R-methyl,Zellek Super Nombre IUPAC: metilo (2R)-2-[4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenoxipropanoato SMILES: COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1