accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNH2ClFFF

CAS RN 72587-18-9

IUPAC Nombre: 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Sinónimos: 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Peso molecular (g/mol): 196.56
Fórmula molecular: C6H4ClF3N2
InChi Key: HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados