CAS RN 72570-70-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido benzoico 4-(2-hidroxi-3-isopropilaminopropoxi)Ácido benzoico, TRC
CAS: 72570-70-8 Fórmula molecular: C13 H19 N O4 Peso molecular (g/mol): 253.29 Sinónimo: Benzoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-,4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic acid Nombre IUPAC: 4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]ácido benzoico SMILES: CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O