accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 725-00-8

IUPAC Nombre: (2E)-1-(2,4-dinitrophenyl)-2-propylidenehydrazine
Sinónimos: (2E)-1-(2,4-dinitrophenyl)-2-propylidenehydrazine
Peso molecular (g/mol): 238.2
Fórmula molecular: C9H10N4O4
InChi Key: NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
SMILES: CC\C=N\NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados