CAS RN 72372-62-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Cloro-10-[(dimetilamino)propil]fenotiazina clorhidrato, TRC
CAS: 72372-62-4 Fórmula molecular: C17H19ClN2S . HCl Peso molecular (g/mol): 355.3 Sinónimo: Chlorpromazine Impurity F,4-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Monohydrochloride,4-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride Nombre IUPAC: 3-(4-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropán-1-amina; Cloruro SMILES: Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3c(Cl)cccc13