accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOO

CAS RN 7220-81-7

IUPAC Nombre: 11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
Sinónimos: aflatoxin B2
Peso molecular (g/mol): 314.29
Fórmula molecular: C17H14O6
InChi Key: WWSYXEZEXMQWHT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3CCOC3OC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados