accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOCH

CAS RN 7218-43-1

IUPAC Nombre: 2-[2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy]ethan-1-ol
Sinónimos: 2-[2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy]ethanol
Peso molecular (g/mol): 144.17
Fórmula molecular: C7H12O3
InChi Key: HUSDTFBXUYBZJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCOCCOCC#C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados