accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3POH3C

CAS RN 7215-33-0

IUPAC Nombre: diethyl(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Sinónimos: diethyl(oxo)-λ⁵-phosphanylium
Peso molecular (g/mol): 105.1
Fórmula molecular: C4H10OP
InChi Key: YVXVNGVYXSQARS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[P+](=O)CC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados