CAS RN 7210-27-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Cyanometil)indol, TRC
CAS: 7210-27-7 Fórmula molecular: C10 H8 N2 Peso molecular (g/mol): 156.18 Sinónimo: 1H-Indole-2-acetonitrile Nombre IUPAC: 2-(1H-indol-2-il)acetonitrilo SMILES: N#CCc1cc2ccccc2[nH]1