accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHCH3OHNH3C

CAS RN 721-50-6

IUPAC Nombre: N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Sinónimos: prilocaine propitocaine prilocaine preparation citanest plain prilocaine (substance) prilocaina 丙胺卡因 prilocainum prilocaine base citanest octapressin
Peso molecular (g/mol): 220.32
Fórmula molecular: C13H20N2O
InChi Key: MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados