accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 720720-96-7

IUPAC Nombre: 5-methyl-4H,5H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Sinónimos: 5-methyl-4H,6H,7H-[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 234.7
Fórmula molecular: C8H11ClN2O2S
InChi Key: ZWIYEBIMFPQYDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CN1CCC2=C(C1)SC(=N2)C(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados