accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClOClClCl

CAS RN 72-20-8

IUPAC Nombre: 3,4,5,6,13,13-hexachloro-10-oxapentacyclo[6.3.1.1³,⁶.0²,⁷.0⁹,¹¹]tridec-4-ene
Sinónimos: endrin dieldrin (iso)
Peso molecular (g/mol): 380.9
Fórmula molecular: C12H8Cl6O
InChi Key: DFBKLUNHFCTMDC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C4CC(C5OC45)C3C1(Cl)C2(Cl)Cl
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Concentración 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)