CAS RN 71939-50-9
IUPAC Nombre:
(4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-1,5,9-trimethyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.0⁴,¹³.0⁸,¹³]hexadecan-10-ol
Sinónimos:
artenimol
Peso molecular (g/mol):
284.35
Fórmula molecular:
C15H24O5
InChi Key:
BJDCWCLMFKKGEE-KXTPALSWSA-N
SMILES:
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)[C@@H](O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihydroartemisinin, MedChemExpress
MedChemExpress Dihydroartemisinin is a potent anti-malaria agent.