CAS RN 719285-83-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-(4-Morfolinil)-2-[2-(2-piridinil)etoxi]-4(1H)-pirimidinona Hidrazona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-(4-Morfolinil)-2-[2-(2-piridinil)etoxi]-4(1H)-pirimidinona Hidrazona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.