accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NO

CAS RN 719-54-0

IUPAC Nombre: 10-methyl-9,10-dihydroacridin-9-one
Sinónimos: 10-methylacridin-9-one
Peso molecular (g/mol): 209.25
Fórmula molecular: C14H11NO
InChi Key: XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados