CAS RN 71883-64-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 12 beta-hidroxiisocólico, TRC
CAS: 71883-64-2 Fórmula molecular: C24 H40 O5 Peso molecular (g/mol): 408.57 Sinónimo: (3α,5β,7α,12β)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic Acid,(R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid,3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanic Acid,3α,7α,12β-Trihydroxy-5β-cholanoic Acid,Lagocholic Acid Nombre IUPAC: (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico SMILES: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)[C@]12C