CAS RN 71837-27-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ivermectina B1 Monosacárido, TRC
CAS: 71837-27-9 Fórmula molecular: C41 H62 O11 Peso molecular (g/mol): 730.92 Sinónimo: Avermectin A1a, 4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-O-demethyl-22,23-dihydro- SMILES: CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\5/CO[C@@H]6[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]56O)C)O2